Learn More
Ácido 3-metilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476206 25 g 25 g
11456206 1 g 1 g
11466206 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23025.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17933-03-8 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
Suzuki coupling reactions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17933-03-8
Fórmula molecular C7H9BO2
Peso molecular (g/mol) 135.96
Número MDL MFCD00040198
Clave InChI BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid
PubChem CID 2733950
Nombre IUPAC ácido (3-metilfenil)borónico
SMILES CC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼160°C to 162°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2935968
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.96
Porcentaje de pureza 97%