Learn More
3-Metilbencen-1,2-diamina, 97 %
Código de producto. 10662265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10662265 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10306894 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10366534 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10662265 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB07447DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2687-25-4
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00011589
Clave InChI AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-diaminotoluene, toluene-2,3-diamine, 3-methyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methyl, 3-methyl-1,2-phenylenediamine, 2,3-tolylenediamine, 2,3-toluylenediamine, 1,2-diamino-3-methylbenzene, 3-methyl-1,2-benzenediamine, 1-methyl-2,3-phenylenediamine
PubChem CID 17593
Nombre IUPAC 3-metilbenceno-1,2-diamina
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzene-1, 2-diamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3C6H3(NH2)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%