Learn More
3-metilbenzamida, TRC
Código de producto. 30480507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480507 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30480507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM4848402.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzamide
CAS 618-47-3
Fórmula molecular C8H9NO
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
SMILES CC1=CC(C(N)=O)=CC=C1
Nombre IUPAC 3-metilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 135.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0684