Learn More
3-metilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylbenzamide |
| CAS | 618-47-3 |
| Fórmula molecular | C8H9NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10) |
| SMILES | CC1=CC(C(N)=O)=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-metilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 135.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0684 |