Learn More
3-Metilbenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Tolualdehyde |
| CAS | 620-23-5 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Methylbenzaldehyde, m-Tolualdehyde, 3-Methylphenylcarboxaldehyde, 3-Tolualdehyde, NSC 1244, NSC 89859, m-Formyltoluene, m-Methylbenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(C=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-metilbenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 120.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0575 |