Learn More
3-metilbenzaldehído, Mikromol™
Código de producto. 30052724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052724 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052724 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0586.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-metilbenzaldehído
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Tolualdehyde
CAS 620-23-5
Nombres de analitos o componentes m-Tolualdehyde
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H8 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Methylbenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
SMILES Cc1cccc(C=O)c1
Nombre IUPAC 3-metilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 120.15
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0575 g/mol