Learn More
3-Metilanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496964 250 g 250 g
11486964 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496964 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21455.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-84-5 | C8H10O | 122.17 g/mol
3-Methylanisole, is widely used in chemical reaction as intermediates to obtain target materials such as dyes, pharmaceuticals, perfumes, photo initiators and agrochemicals. It is also used as a solvent and in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metilanisol se utiliza ampliamente en las reacciones químicas como intermediario para obtener materiales objetivo como colorantes, productos farmacéuticos, perfumes, fotoiniciadores y productos agroquímicos. También se utiliza como disolvente y en perfumería.
Solubilidad
Soluble en alcohol e insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-84-5
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00008395
Clave InChI OSIGJGFTADMDOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylanisole, 3-methoxytoluene, m-methylanisole, m-cresol methyl ether, m-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-3-methyl, anisole, m-methyl, methyl m-tolyl ether, m-cresyl methyl ether, methyl m-cresyl ether
PubChem CID 7530
Nombre IUPAC 1-metoxi-3-metilbenceno
SMILES COC1=CC=CC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylanisole
Densidad 0.969
Punto de ebullición 175°C to 176°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.513
Cantidad 250 g
Número UN UN3271
Beilstein 907023
Información de solubilidad Soluble in alcohol and insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%