Learn More
Clorhidrato de (3-metilaminopropil)-5H-dibenz[b,f]azepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Methylaminopropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine Hydrochloride |
| CAS | 65213-63-0 |
| Fórmula molecular | C18H20N2 . HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine Hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propyl]-5H-Dibenz[b,f]azepine Hydrochloride, G 35967 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-12,19H,6,13-14H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCCN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-benzo[b][1]benzazepin-11-il-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 300.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.1393 |