Learn More
Ácido 3-[(metilamino)sulfonil]tiofeno-2-carboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30052071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052071 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052071 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0247.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-[(metilamino)sulfonil]tiofeno-2-carboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(Methylamino)sulphonyl]-thiophene-2-carboxylic Acid
CAS 64527-92-0
Nombres de analitos o componentes 3-[(Methylamino)sulphonyl]-thiophene-2-carboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H7 N O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-[(Methylamino)sulphonyl]thiophene-2-carboxylic Acid, Tenoxicam Imp. H (EP), Tenoxicam Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO4S2/c1-7-13(10,11)4-2-3-12-5(4)6(8)9/h2-3,7H,1H3,(H,8,9)
SMILES CNS(=O)(=O)c1ccsc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-(metilsulfamoil)tiofeno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 221.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.9816 g/mol