Learn More
3-(Metilamino)piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480379 250 mg 250 miligramos
15460379 1 g 1 g
15470379 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63602.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18364-47-1 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18364-47-1
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD01418130
Clave InChI DBGFNLVRAFYZBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-3-pyridinamine, 3-methylamino pyridine, methyl-pyridin-3-yl-amine, 3-pyridinamine, n-methyl, 3-methylaminopyridine, unii-33vnv59xc6, methylpyridin-3-ylamine, pubchem14983, acmc-1bqbo, pyridin-3-yl-methylamine
PubChem CID 140376
Nombre IUPAC N-metilpiridin-3amina
SMILES CNC1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylamino)pyridine
Color Amarillo
Cantidad 250 mg
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido