Learn More
[3-(Metilamino)propil]trifenilfosfonio Bromuro Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30482181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482181 2.5 g 2.50 g
30469888 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482181 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2870252.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4174-83-8
Fórmula molecular C22H25BrNP . HBr
Peso molecular (g/mol) 495.2
Sinónimo Phosphonium, [3-(methylamino)propyl]triphenyl-, bromide, hydrobromide (1:1:1) (ACI), [3-(Methylamino)propyl]triphenylphosphonium bromide, hydrobromide (7CI), Phosphonium, [3-(methylamino)propyl]triphenyl-, bromide, hydrobromide (8CI, 9CI), [3-(Methylamino)propyl]triphenylphosphonium bromide hydrobromide
Nombre IUPAC 3-(metilamino)propil-trifenilfosfanio; bromuro; Hidrobromuro
SMILES Br.[Br-].CNCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(Methylamino)propyl]triphenylphosphonium Bromide Hydrobromide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25NP.2BrH/c1-23-18-11-19-24(20-12-5-2-6-13-20,21-14-7-3-8-15-21)22-16-9-4-10-17-22;;/h2-10,12-17,23H,11,18-19H2,1H3;2*1H/q+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.017