Learn More
Clorhidrato de ácido 3-(metilamino)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylamino)propanoic acid hydrochloride |
| CAS | 65845-56-9 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O2 . H Cl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-β-alanine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5-3-2-4(6)7;/h5H,2-3H2,1H3,(H,6,7);1H |
| SMILES | Cl.CNCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-(metilamino)propanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 139.581 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.04 |