Learn More
3-(metilamino)-propanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylamino)-propanenitrile |
| CAS | 693-05-0 |
| Fórmula molecular | C4 H8 N2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 3-(Methylamino)propanenitrile, Propionitrile','3-(methylamino)- (6CI,7CI,8CI), 3-(Methylamino)propanenitrile, (2-Cyanoethyl)methylamine, 3-(Methylamino)propionitrile, 3-(N-Methylamino)propionitrile, 3-Methylaminopropiononitrile, Methyl(2-cyanoethyl)amine, N-(2-Cyanoethyl)-N-methylamine, N-(2-Cyanoethyl)methylamine, N-(β-Cyanoethyl)methylamine, N-Methyl-2-cyanoethylamine, N-Methyl-N-(2-cyanoethyl)amine, N-Methyl-β-alaninenitrile, N-Methyl-β-aminopropionitrile, NSC 8399, β-(Methylamino)propionitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2,4H2,1H3 |
| SMILES | CNCCC#N |
| Nombre IUPAC | 3-(metilamino)propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 84.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0687 |