Learn More
3-(metilamino)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(methylamino)phenol |
| CAS | 14703-69-6 |
| Fórmula molecular | C7H9NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Neostigmine Impurity 20 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO/c1-8-6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,8-9H,1H3 |
| SMILES | CNc1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(metilamino)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 123.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0684 |