Learn More
3-(Metilamino)oxetano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433898 250 mg 250 miligramos
15443898 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57425.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 952182-03-5 | C4H9NO | 87.122 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Muy soluble (307 g/l) (25 °C)
Notas
Almacenar a 2-8 °C. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 952182-03-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.122
Número MDL MFCD08544349
Clave InChI JUIXJPRSYHSLHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-3-oxetanamine, 1-methyl-3-oxetanamine, 3-methylamino oxetane, n-methyl-3-oxetaneamine, 3-methylaminooxetane, n-methyloxetane-3-amine, 3-oxetanamine,n-methyl, n-methyl-3-aminooxetane, 3-oxetanamine, n-methyl
PubChem CID 46839993
Nombre IUPAC N-metiloxetan-3-amina
SMILES CNC1COC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylamino)oxetane
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Cantidad 250 mg
Número UN UN1993
Información de solubilidad Very Soluble (307g/L) (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 95%