Learn More
3-(metilamino)butan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylamino)butan-1-ol |
| CAS | 2704-55-4 |
| Fórmula molecular | C5 H13 N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-(Methylamino)-1-butanol, γ-(Methylamino)butanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(6-2)3-4-7/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CNC(C)CCO |
| Nombre IUPAC | 3-(metilamino)butan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 103.163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.1 |