Learn More
Ácido 3-(metilamino)-3-oxopropanoico, TRC
Código de producto. 30481155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481155 100 mg 100 miligramos
30466617 10 mg 10 miligramos
30465983 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM288175100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42105-98-6
Fórmula molecular C4H7NO3
Peso molecular (g/mol) 117.1
Nombre IUPAC Ácido 3-(metilamino)-3-oxopropanoico
SMILES CNC(=O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(methylamino)-3-oxopropanoic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO3/c1-5-3(6)2-4(7)8/h2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.0426