Learn More
3-(metilamino)-1-(tiofen-3-il)propano-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylamino)-1-(thiophen-3-yl)propane-1-ol |
| CAS | 2230525-40-1 |
| Fórmula molecular | C8 H13 N O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Duloxetine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NOS/c1-9-4-2-8(10)7-3-5-11-6-7/h3,5-6,8-10H,2,4H2,1H3 |
| SMILES | CNCCC(O)c1ccsc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(metilamino)-1-tiofen-3-ilpropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 171.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.072 |