Learn More
3-metilamino-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylamino-1-propanol |
| CAS | 42055-15-2 |
| Fórmula molecular | C4H11NO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (3-Hydroxypropyl)methylamine, 3-(Methylamino)propanol, 3-(N-Methylamino)-1-propanol, 3-(N-Methylamino)propanol, AMP-P 5, N-(3-Hydroxypropyl)-N-methylamine, N-(3-Hydroxypropyl)methylamine, N-Methyl-3-aminopropanol, N-Methylpropanolamine, gamma-(Methylamino)propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NO/c1-5-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CNCCCO |
| Nombre IUPAC | 3-(metilamino)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 89.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.0841 |