Learn More
3-metilamino-1-propanol, TRC
Código de producto. 30483482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483482 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30483482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2870202.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylamino-1-propanol
CAS 42055-15-2
Fórmula molecular C4H11NO
Cantidad 2.5 g
Sinónimo (3-Hydroxypropyl)methylamine, 3-(Methylamino)propanol, 3-(N-Methylamino)-1-propanol, 3-(N-Methylamino)propanol, AMP-P 5, N-(3-Hydroxypropyl)-N-methylamine, N-(3-Hydroxypropyl)methylamine, N-Methyl-3-aminopropanol, N-Methylpropanolamine, gamma-(Methylamino)propanol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11NO/c1-5-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
SMILES CNCCCO
Nombre IUPAC 3-(metilamino)propan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 89.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.0841