Learn More
3-Metilamino-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445018 1 g 1 g
15455018 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58818.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 42055-15-2 | C4H11NO | 89.138 g/mol
3-Methylamino-1-propanol is an alkanolamine that is used to redisperse compacted solids (such as antiperspirant materials) in order to analyze its components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metilamino-1-propanol es una alkanolamina que se utiliza para redispersar sólidos compactados (como materiales antitranspirantes) para analizar sus componentes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42055-15-2
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.138
Número MDL MFCD06797456
Clave InChI KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylamino propan-1-ol, 3-methylamino-1-propanol, 3-methylaminopropanol, 3-methylamino-propanol, 3-methylamino propanol, acmc-1argo, 3-methylamino-propan-1-ol, 3-hydroxypropyl methylamine, n-methyl-3-hydroxypropylamine
PubChem CID 10148986
Nombre IUPAC 3-(metilamino)propan-1-ol
SMILES CNCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylamino-1-propanol
Densidad 0.98
Punto de ebullición 169°C
Temperatura de inflamación 82°C (180°F)
Fórmula lineal CH3NH(CH2)3OH
Índice de refracción 1.44
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 95%