Learn More
Clorhidrato de 3-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 2538-50-3 |
| Fórmula molecular | C10H13NO . HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-(N-Methylamino)propiophenone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO.ClH/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,11H,7-8H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 199.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0764 |