Learn More
Clorhidrato de 3-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ona, TRC
Código de producto. 30465119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465119 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30465119 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3312501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride
CAS 2538-50-3
Fórmula molecular C10H13NO . HCl
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-(N-Methylamino)propiophenone Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO.ClH/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,11H,7-8H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 3-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 199.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0764