Learn More
3-metilamino-1,2-propanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylamino-1,2-propanediol |
| CAS | 40137-22-2 |
| Fórmula molecular | C4 H12 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NO2/c1-5-2-4(7)3-6/h4-7H,2-3H2,1H3/p+1/t4-/m0/s1 |
| SMILES | C[NH2+]C[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | [(2S)-2,3-dihidroxipropil]-metilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 106.144 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.086 |