Learn More
3-metilamino-1,2-propanodiol, TRC
Código de producto. 30469786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469786 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30469786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33249310G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylamino-1,2-propanediol
CAS 40137-22-2
Fórmula molecular C4 H12 N O2
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11NO2/c1-5-2-4(7)3-6/h4-7H,2-3H2,1H3/p+1/t4-/m0/s1
SMILES C[NH2+]C[C@H](O)CO
Nombre IUPAC [(2S)-2,3-dihidroxipropil]-metilazanio
Peso molecular (g/mol) 106.144
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.086