Learn More
3-Metilamino-1,2-propanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333296 100 g 100 g
11323296 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12653.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 40137-22-2 | C4H11NO2 | 105.137 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40137-22-2
Fórmula molecular C4H11NO2
Peso molecular (g/mol) 105.137
Número MDL MFCD00082732
Clave InChI WOMTYMDHLQTCHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylamino-1,2-propanediol, 3-methylamino propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-methylamino, acmc-209jb1, ksc495i3p, 3-methylamino-1,2-propandiol, n-methylamino-2,3-propanediol, 3-methylamino-propan-1,2-diol, 3-methylamino-propane-1,2-diol
PubChem CID 2734122
Nombre IUPAC 3-(metilamino)propano-1,2-diol
SMILES CNCC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylamino-1,2-propanediol
Densidad 1.093
Punto de ebullición 239°C to 241°C
Temperatura de inflamación 152°C (305°F)
Índice de refracción 1.4745
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 1733341
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 99%