Learn More
3-Methyladipic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16431199
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431199 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16431199 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113277
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress 3-Methyladipic acid is the final metabolite in the ω-oxidation pathway.
3-Methyladipic acid is the final metabolite in the ω-oxidation pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyladipic acid
Forma física Solid
CAS 3058-01-3
Color White to Off-White
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H12O4
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (624.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC(C)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 160.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 97.0%