Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 3-metiladípico, 99 %
Código de producto. 11439337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439337 100 g 100 g
11429337 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439337 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B21387.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3058-01-3
Número MDL MFCD00002804
ChEBI CHEBI:68503
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyladipic acid
Punto de fusión 97°C to 102°C
Punto de ebullición 229°C to 231°C (30 mmHg)
Fórmula molecular C7H12O4
Cantidad 100 g
Sinónimo 3-methyladipic acid, hexanedioic acid, 3-methyl, +-3-methyladipic acid, beta-methyl-adipic acid, 3-methyl-hexanedioic acid, 3-methyl adipic acid, 3-methyl-adipic acid, acmc-20ah5v, acmc-1cr8a, hexanedioic acid,3-methyl
Clave InChI SYEOWUNSTUDKGM-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(CCC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-metilhexanodioico
Peso molecular (g/mol) 160.17
PubChem CID 12292
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 99%