Learn More
3-Methyladenine, MedChemExpress
Código de producto. 16491896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491896 500 mg 500 miligramos
16461286 200 mg 200 miligramos
16427586 100 mg 100 miligramos
16403697 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491896 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19312
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress 3-Methyladenine (3-MA) is a PI3K inhibitor. 3-Methyladenine is a widely used inhibitor of autophagy via its inhibitory effect on class III PI3K.
3-Methyladenine (3-MA) is a PI3K inhibitor. 3-Methyladenine is a widely used inhibitor of autophagy via its inhibitory effect on class III PI3K.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyladenine
Forma física Solid
CAS 5142-23-4
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H7N5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo 3-MA
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (33.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2N=CN=C2N(C)C=N1
Peso molecular (g/mol) 149.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 98.0%