Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Metiladenina, + 90 %
Código de producto. 10128802 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10128802 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10096372 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10128802 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 379795000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5 | 149.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5142-23-4
Fórmula molecular C6H7N5
Peso molecular (g/mol) 149.16
Número MDL MFCD00010531
Clave InChI FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyladenine, 3-methyl-3h-purin-6-amine, 6-amino-3-methylpurine, 3-ma, 3h-purin-6-amine, 3-methyl, 3-methyl-3h-adenine, n3-methyladenine, adenine, 3-methyl, 3-methyl-3h-purin-6-ylamine, 3-methyladenine 3-ma
PubChem CID 1673
ChEBI CHEBI:38635
SMILES CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyladenine
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Beilstein 26,V,17,151
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso,chloroform
Nombre IUPAC 3-metilpurin-6-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 90+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyladenine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.