Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Metiladenina, + 90 %
Código de producto. 10096372 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10096372 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10128802 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10096372 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 379791000
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5 | 149.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5142-23-4
Fórmula molecular C6H7N5
Peso molecular (g/mol) 149.16
Número MDL MFCD00010531
Clave InChI FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyladenine, 3-methyl-3h-purin-6-amine, 6-amino-3-methylpurine, 3-ma, 3h-purin-6-amine, 3-methyl, 3-methyl-3h-adenine, n3-methyladenine, adenine, 3-methyl, 3-methyl-3h-purin-6-ylamine, 3-methyladenine 3-ma
PubChem CID 1673
ChEBI CHEBI:38635
SMILES CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Methyladenine
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Beilstein 26,V,17,151
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso,chloroform
Nombre IUPAC 3-metilpurin-6-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 90+%
Forma física Polvo
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyladenine
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.