Learn More
STEMCELL Technologies 3-Methyladenine
Código de producto. 17100352
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17100352 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17100352 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 74222
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
PI3K/AKT pathway inhibitor
  • 3-Methyladenine has been reported to inhibit autophagy (Seglen & Gordon) by blocking autophagosome formation via the persistent inhibition of class I and transient inhibition of class III phosphoinositide 3-kinase (PI3K; Wu et al.) METABOLISM
  • Inhibits autophagy in isolated rat hepatocytes (Wu et al.)
Especificaciones
CAS 5142-23-4
Sinónimo 3-MA; NSC 66389
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C6H7N5
Pureza ≥95%