Learn More
R&D Systems™ 3-Methyladenine
Código de producto. 18094562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18094562 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18094562 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3977/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.33€
    169.05€ / 50 miligramos
    Ahorro 19.28€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Class III PI 3-kinase inhibitor; also inhibits autophagy
Inhibitor of class III phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase); also inhibits the autophagic sequestration of cell proteins in rat hepatocytes. Blocks apoptosis in cerebellar granule cells (CGCs) following serum and potassium deprivation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyladenine
CAS 5142-23-4
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C6H7N5
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Pureza >99%
Peso molecular 149.16