Learn More
Clorhidrato de 3-metiladamantan-1-amina (clorhidrato de desmetilmemantina), Mikromol™
Código de producto. 30459585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459585 4 x 25 mg 100 miligramos
30052026 25 mg 25 miligramos
30051353 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459585 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1045.0800254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 3-metiladamantan-1-amina (clorhidrato de desmetilmemantina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demethyl Memantine Hydrochloride
CAS 33103-93-4
Nombres de analitos o componentes Demethyl Memantine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H19 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Methyladamantan-1-amine Hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanamine, 3-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3-methyl-, hydrochloride, Demethyl Memantine Hydrochloride, Desmethylmemantine Hydrochloride, Memantine Related Compound G as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19N.ClH/c1-10-3-8-2-9(4-10)6-11(12,5-8)7-10;/h8-9H,2-7,12H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC12CC3CC(C1)CC(N)(C3)C2
Nombre IUPAC clorhidrato de 3-metiladamantan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 201.74
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.1284 g/mol