Learn More
Clorhidrato de 3-metiladamantan-1-amina (clorhidrato de desmetilmemantina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 3-metiladamantan-1-amina (clorhidrato de desmetilmemantina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demethyl Memantine Hydrochloride |
| CAS | 33103-93-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Demethyl Memantine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H19 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-Methyladamantan-1-amine Hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanamine, 3-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3-methyl-, hydrochloride, Demethyl Memantine Hydrochloride, Desmethylmemantine Hydrochloride, Memantine Related Compound G as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19N.ClH/c1-10-3-8-2-9(4-10)6-11(12,5-8)7-10;/h8-9H,2-7,12H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC12CC3CC(C1)CC(N)(C3)C2 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 3-metiladamantan-1-amina |
| Mostrar más |