Learn More
3'-Metilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11320044 5 g 5 g
11330044 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320044 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00440.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 585-74-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
3'-Methylacetophenone is used in Pharmaceutical Intermediates and in Organic Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3′-metilacetofenona se utiliza en los intermedios farmacéuticos y en los intermedios orgánicos.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-74-0
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00008742
Clave InChI FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
PubChem CID 11455
Nombre IUPAC 1-(3-metilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Methylacetophenone
Punto de fusión -9°C
Densidad 1.01
Punto de ebullición 219°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.531
Cantidad 5 g
Beilstein 956637
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 97%