Learn More
3-metil-tiopropanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methional |
| CAS | 3268-49-3 |
| Fórmula molecular | C4 H8 O S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-(Methylthio)-propanal, 3-Methylsulfanylpropionaldehyde, 3-Methylthio-1-propanal, 3-(Methylthio)propionaldehyde, β-(Methylthio)propionic aldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3 |
| SMILES | CSCCC=O |
| Nombre IUPAC | 3-metilsulfanilpropanal |
| Peso molecular (g/mol) | 104.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0296 |