Learn More
Ácido 3-metil salicílico, TRC
Código de producto. 30009083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009083 100 mg 100 miligramos
30138610 5 g 5 g
30135131 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326080100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-40-9
Fórmula molecular C8 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo Benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, 2,3-Cresotic acid (8CI), 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 2,3-Cresotinic acid, 2-Hydroxy-m-toluic acid, 3-MS, 3-Methyl-2-hydroxybenzoic acid, 3-Methyl salicylic acid, 3-Methylsalicylic acid, Cresotic acid, Cresotinic acid, Hydroxytoluic acid, NSC 17561, NSC 1772, NSC 50796, o-Cresotic acid, o-Cresotinic acid, o-Homosalicylic acid, β-Cresotinic acid
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-metilbenzoico
SMILES Cc1cccc(C(=O)O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylsalicylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473