Learn More
Clorhidrato de ácido 3-[metil(pentil)amino]propanoico, Mikromol™
Código de producto. 30050353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050353 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050353 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1326.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de ácido 3-[metil(pentil)amino]propanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride
CAS 625120-81-2
Nombres de analitos o componentes 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H19 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ibanic acid hydrochloride, 3-(N-Methyl-N-pentylamino)propionic Acid hydrochloride, beta-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (1:1), beta-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (9CI), N-Methyl-N-pentyl-beta-alanine hydrochloride, Ibandronate Related Compound A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H
SMILES Cl.CCCCCN(C)CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-[metil(pentil)amino]propanoico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 209.71
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209,1183 g/mol