Learn More
3-Metil-N-metilbencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449818 5 g 5 g
15439818 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63231.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3-metil-N-metilbencilamina es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en la industria agroquímica, farmacéutica y de los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39180-84-2
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD05865181
Clave InChI WCTNVGNEUDTSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-n-methylbenzylamine, n-methyl-1-m-tolyl methanamine, 3-methylbenzyl methylamine, methyl 3-methylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n,3-dimethyl, acmc-20a7fx, n,3-dimethylbenzylamine, methyl 3-methylbenzyl amine, n-methyl-3-methylbenzylamine, ksc493m5b
PubChem CID 13794465
Nombre IUPAC N-metil-1-(3-metilfenil)metanamina
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-N-methylbenzylamine
Densidad 0.9
Punto de ebullición 90°C to 92°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.519
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 97%