Learn More
3-metil-N-[4-(trifluorometil)fenil]isoxazol-4-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 30050063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050063 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050063 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0859.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-metil-N-[4-(trifluorometil)fenil]isoxazol-4-carboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
CAS 208401-20-1
Nombres de analitos o componentes 3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H9 F3 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Imp. E (EP), Leflunomide Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-19-17-7)11(18)16-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,16,18)
SMILES Cc1nocc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-metil-N-[4-(trifluorometil)fenil]-1,2-oxazol-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 270.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0616 g/mol