Learn More
3-Metil-N-[(3S)-tetrahidro-2-oxo-3-furanil]butanamida, TRC
Código de producto. 30475986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475986 50 mg 50 miligramos
30475592 250 mg 250 miligramos
30472211 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28298050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1366371-61-0
Fórmula molecular C9 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 185.22
Sinónimo (S)-3-Methyl-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-Yl)Butanamide
Nombre IUPAC 3-metil-N-[(3S)-2-oxooxolan-3-il]butanamida
SMILES CC(C)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-N-[(3S)-Tetrahydro-2-Oxo-3-Furanyl]Butanamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO3/c1-6(2)5-8(11)10-7-3-4-13-9(7)12/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.105
Porcentaje de pureza >95%