Learn More
3-metil-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458537 5 g 5 g
15468537 250 mg 250 miligramos
15448537 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52047.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114926-37-3 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
It finds its application in the identification of N-acyl 4-(5-pyrimidine-2,4-dionyl)phenylalanine derivatives and their orally active prodrug esters as dual-acting alpha4-beta1 and alpha4-beta7 receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la identificación de los derivados de la N-acetil 4-(5-pirimidina-2,4-dionil)fenilalanina y sus ésteres pro-fármacos oralmente activos como antagonistas de los receptores de doble acción alfa4-beta1 y alfa4-beta7.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114926-37-3
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.219
Número MDL MFCD00044972
Clave InChI JZRBSTONIYRNRI-VIFPVBQESA-N
Sinónimo 3-methyl-l-phenylalanine, l-3-methylphenylalanine, 3-methylphenyl-l-alanine, 3-methy-l-phenylalanine, s-2-amino-3-m-tolyl propanoic acid, 3-methylphenylalanine, l-3-methylphe, phenylalanine, 3-methyl, 2s-2-amino-3-3-methylphenyl propanoic acid, l-3-me-phe-oh
PubChem CID 2761494
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(3-metilfenil)propanoico
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-L-phenylalanine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 95%