Learn More
3-Methyl-L-histidine, MedChemExpress
Código de producto. 16469386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16469386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16469386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW017007
MedChemExpress 3-Methyl-L-histidine is a biomarker for meat consumption, especially chicken. It is also a biomarker for the consumption of soy products.
3-Methyl-L-histidine is a biomarker for meat consumption, especially chicken. It is also a biomarker for the consumption of soy products.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-L-histidine
CAS 368-16-1
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H11N3O2
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (591.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CC1=CN=CN1C
Peso molecular (g/mol) 169.18
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism