Learn More
3-Metil Histamina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30006214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006214 50 mg 50 miligramos
30011784 25 mg 25 miligramos
30011331 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31201050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36475-47-5
Fórmula molecular C6 H11 N3 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 198.09
Nombre IUPAC 2-(3-metilimidazol-4-il)etanolamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Cn1cncc1CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylhistamine Dihydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11N3.2ClH/c1-9-5-8-4-6(9)2-3-7;;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0487