Learn More
Ácido 3-metil hippórico, TRC
Código de producto. 30135679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135679 100 mg 100 miligramos
30137376 5 mg 5 miligramos
17982815 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM311985100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27115-49-7
Fórmula molecular C10 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 193.2
Sinónimo Glycine, N-(3-methylbenzoyl)-, Hippuric acid, 3-methyl- (7CI), Hippuric acid, m-methyl- (6CI,8CI), N-(3-Methylbenzoyl)glycine, (3-Methyl-benzoylamino)-acetic acid, 2-[(3-Methylbenzoyl)amino]acetic acid, 2-[(3-Methylphenyl)formamido]acetic acid, 3-Methylbenzoylglycine, 3-Methylhippuric acid, NSC 201735, m-Methylhippuric acid, m-Toluric acid
Nombre IUPAC ácido 2-[(3-metilbenzoil)amino]acético
SMILES Cc1cccc(c1)C(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl Hippuric Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-3-2-4-8(5-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0739