Learn More
3-Ácido Metil Hipúrico-d7, TRC
Código de producto. 30466394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466394 10 mg 10 miligramos
30469837 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30466394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31198710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216551-07-3
Fórmula molecular C10 D7 H4 N O3
Peso molecular (g/mol) 200.242
Sinónimo 2-[[2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)benzoyl]amino]acetic acid, N-(3-Methylbenzoyl)glycine-D7 (methylbenzoyl-D7), N-(3-Methylbenzoyl)glycine-d7, 3-Methylhippuric acid-d7, 2-[[3-(Methyl-d3)benzoyl-2,4,5,6-d4]amino]acetic acid, m-Methylhippuric acid-d7, m-Toluric acid-d7, 3-Methyl hippuric acid-d7
Nombre IUPAC 2-[[2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriometil)benzoil]aminoacético
SMILES [2H]c1c([2H])c(C(=O)NCC(=O)O)c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl Hippuric Acid-d7
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-3-2-4-8(5-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)/i1D3,2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.118
Porcentaje de pureza >95%