Learn More
Ácido 3-metil-diazirina-3-propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-diazirine-3-propanoic Acid |
| CAS | 25055-86-1 |
| Fórmula molecular | C5 H8 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3H-Diazirine-3-propanoic acid','3-methyl-, 3H-Diazirine-3-propionic acid','3-methyl- (8CI), 3-Methyl-3H-diazirine-3-propanoic acid, 3-(3-Methyl-3H-diaziren-3-yl)propanoic acid, 3-(3-Methyldiazirin-3-yl)propanoic acid, 3-Methyl-diazirine-3-propanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-5(6-7-5)3-2-4(8)9/h2-3H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC1(CCC(=O)O)N=N1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(3-metildiazirin-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 128.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0586 |