Learn More
Ácido 3-metil-diazirina-3-propanoico, TRC
Código de producto. 30473199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473199 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30473199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM299550100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-diazirine-3-propanoic Acid
CAS 25055-86-1
Fórmula molecular C5 H8 N2 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3H-Diazirine-3-propanoic acid','3-methyl-, 3H-Diazirine-3-propionic acid','3-methyl- (8CI), 3-Methyl-3H-diazirine-3-propanoic acid, 3-(3-Methyl-3H-diaziren-3-yl)propanoic acid, 3-(3-Methyldiazirin-3-yl)propanoic acid, 3-Methyl-diazirine-3-propanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2O2/c1-5(6-7-5)3-2-4(8)9/h2-3H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CC1(CCC(=O)O)N=N1
Nombre IUPAC Ácido 3-(3-metildiazirin-3-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 128.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0586