Learn More
3-metil-d3-tiofeno, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylthiophene-d3 |
| CAS | 108343-10-8 |
| Fórmula molecular | C5 2H3 H3 S |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H6S/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccsc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(trideuteriometil)tiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 101.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0379 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |